Läs mer
5-(2-Methoxyphenyl)isoxazole, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15485787
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485787 5 g 5g
15475787 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33005.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874800-57-4
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.187
MDL-nummer MFCD05664749
InChI-nyckel DPPFYBGCJJBZEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methoxyphenyl isoxazole, 5-2-methoxyphenyl-1,2-oxazole
PubChem CID 21134354
IUPAC-namn 5-(2-methoxyphenyl)-1,2-oxazole
LEDER COC1=CC=CC=C1C2=CC=NO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Methoxyphenyl)isoxazole
Kokpunkt 126°C to 128°C (0.08 mmHg)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 175.19
Procent renhet 95%