Läs mer
5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridineethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridineethanol |
| CAS | 184766-50-5 |
| Molekylformel | C11 H15 N O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Pyridineethanol','5-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-, 5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-pyridineethanol, 2-[5-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridin-2-yl]ethan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3/c1-11(14-6-7-15-11)9-2-3-10(4-5-13)12-8-9/h2-3,8,13H,4-7H2,1H3 |
| LEDER | CC1(OCCO1)c2ccc(CCO)nc2 |
| IUPAC-namn | 2-[5-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridin-2-yl]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.24 |
| Formel vikt | 209.1052 |