Läs mer
[5-(2-Metyl-1,3-tiazol-4-yl)-2-tienyl]metanol 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10049151
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10049151 1 g 1g
10178254 5 g 5g
10381615 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10049151 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18209DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 337508-70-0
Molekylformel C9H9NOS2
Molekylvikt (g/mol) 211.297
InChI-nyckel CQCKNGVVCKWDLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thienyl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-2-methyl-4-thiazolyl thiophene-2-methanol, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thien-2-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thienyl methan-1-ol
PubChem CID 2776470
IUPAC-namn [5-(2-metyl-1,3-tiazol-4-yl)tiofen-2-yl]metanol
LEDER CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 211.31
Procent renhet 95%