Läs mer
[5-(2-Metyl-1,3-tiazol-4-yl)-2-tienyl]metanol 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10381615
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10381615 25 g 25g
10049151 1 g 1g
10178254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10381615 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18209EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 337508-70-0
Molekylformel C9H9NOS2
Molekylvikt (g/mol) 211.297
InChI-nyckel CQCKNGVVCKWDLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thienyl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-2-methyl-4-thiazolyl thiophene-2-methanol, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thien-2-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thienyl methan-1-ol
PubChem CID 2776470
IUPAC-namn [5-(2-metyl-1,3-tiazol-4-yl)tiofen-2-yl]metanol
LEDER CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 211.31
Procent renhet 95%