Läs mer
[5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol, TRC
Produktkod. 30466118
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30466118 500 mg
30472731 50 mg
30474586 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30466118 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM695720500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 337508-70-0
Molekylformel C9H9NOS2
Molekylvikt (g/mol) 211.3
IUPAC-namn [5-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophen-2-yl]methanol
LEDER Cc1nc(cs1)c2ccc(CO)s2
Specifications
Kemiskt namn eller material [5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NOS2/c1-6-10-8(5-12-6)9-3-2-7(4-11)13-9/h2-3,5,11H,4H2,1H3
Formel vikt 211.0126