Läs mer
[5-(2-metyl-1,3-tiazol-4-yl)-2-tienyl]metanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)-2-thienyl]methanol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NOS2/c1-6-10-8(5-12-6)9-3-2-7(4-11)13-9/h2-3,5,11H,4H2,1H3 |
| Formel vikt | 211.0126 |