Läs mer
5-(2-Metyl-1,3-tiazol-4-yl)-2-tiofenkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10761114
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10761114 1 g 1g
10107722 250 mg 250mg
10587844 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10761114 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18201DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 400715-45-9
Molekylformel C9H7NO2S2
Molekylvikt (g/mol) 225.28
MDL-nummer MFCD02682053
InChI-nyckel AEDWMWQOFJYAGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophen-2-carboxylic acid, 5-2-methylthiazol-4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methylthiazol4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, thiophene-2-carboxylic acid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenecarboxylic acid #
PubChem CID 614467
IUPAC-namn 5-(2-metyl-1,3-tiazol-4-yl)tiofen-2-karboxylsyra
LEDER CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 225.29
Procent renhet 97%