Läs mer
5-(2-Metyl-1,3-tiazol-4-yl)-3-isoxazolkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10486262
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10486262 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10151012 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10486262 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC14001CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 368870-05-7
Molekylformel C8H6N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 210.207
MDL-nummer MFCD03086107
InChI-nyckel QAXQRHWAJNDTCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolecarboxyli, 5-2-methylthiazol-4-yl isoxazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazole, 4-3-carboxy-1,2-oxazol-5-yl-2-methyl-1,3-thiazole, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 2776408
IUPAC-namn 5-(2-metyl-1,3-tiazol-4-yl)-1,2-oxazol-3-karboxylsyra
LEDER CC1=NC(=CS1)C2=CC(=NO2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolecarboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 210.21
Procent renhet 97%