Läs mer
[5-(2-Metyl-1,3-tiazol-4-yl)-3-isoxazolyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10664745
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10664745 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10664745 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC14009DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)-3-isoxazolyl]methanol
CAS 388088-79-7
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H8N2O2S
Linjär formel Yes
MDL-nummer MFCD03086111
Kvantitet 1 g
Synonym 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-3-isoxazolyl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-2-methylthiazol-4-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl isoxazol-3-yl methan-1-ol
InChI-nyckel ANQHCDZMYKOBKX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC(=CS1)C2=CC(=NO2)CO
IUPAC-namn [5-(2-metyl-1,3-tiazol-4-yl)-1,2-oxazol-3-yl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 196.224
PubChem CID 2776410
Formel vikt 196.23
Procent renhet 97%