Läs mer
5-(2-metyl-1,3-tiazol-4-yl)tiofen-2-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10590552
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10590552 250 mg 250mg
10374322 1 g 1g
10727285 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10590552 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC18203CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 215434-25-6
Molekylformel C8H6ClNO2S3
Molekylvikt (g/mol) 279.771
InChI-nyckel YIKNRCVJBOLZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-methyl-4-thiazolyl, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulfonylchloride, 5-2-methylthiazol-4-yl thiophene-2-sulphonylchloride, 5-2-methyl-thiazol-4-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, chloro 5-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl 2-thienyl sulfone
PubChem CID 2736979
IUPAC-namn 5-(2-metyl-1,3-tiazol-4-yl)tiofen-2-sulfonylklorid
LEDER CC1=NC(=CS1)C2=CC=C(S2)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 279.79
Procent renhet 95%