Läs mer
5-[2-metyl-3-(trifluormetyl)-lH-2lambda-∼∼5-pyrazol-5-yl]-2-tiofenkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10337304
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10337304 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10022314 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10337304 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07338DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 223499-20-5
Molekylformel C10H7F3N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 276.233
MDL-nummer MFCD00206674
InChI-nyckel MGYVPTDPOYVOQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-5-carboxythien-2-yl-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 2775669
IUPAC-namn 5-[1-metyl-5-(trifluormetyl)pyrazol-3-yl]tiofen-2-karboxylsyra
LEDER CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C(=O)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 276.24
Procent renhet 97%