Läs mer
5-(2-Nitro-1-propenyl)-1,3-benzodioxole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-nitropropene |
| CAS | 5438-41-5 |
| Molekylformel | C10 H9 N O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-(2-Nitro-1-propen-1-yl)-1,3-Benzodioxole, 1,3-Benzodioxole','5-(2-nitro-1-propenyl)- (9CI), Benzene','1,2-(methylenedioxy)-4-(2-nitropropenyl)- (6CI,7CI,8CI), 5-(2-Nitro-1-propen-1-yl)-1,3-benzodioxole, 1,2-Methylenedioxy-4-(2-nitropropenyl)benzene, 1-(2-Nitro-1-propenyl)-3,4-methylenedioxybenzene, 2-Nitro-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-1-propene, 3,4-Methylenedioxy-1-(2-nitropropenyl)benzene, Iksin, NSC 16685, NSC 65667, β-Methyl-β-nitro-3,4-methylenedioxystyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO4/c1-7(11(12)13)4-8-2-3-9-10(5-8)15-6-14-9/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | CC(=Cc1ccc2OCOc2c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 5-(2-nitroprop-1-enyl)-1,3-benzodioxole |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.1 |
| Formel vikt | 207.1828 |