Läs mer
5-(2-Oxiranyl)-8-(phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Oxiranyl)-8-(phenylmethoxy)-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 112281-28-4 |
| Molekylformel | C18H15NO3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15NO3/c20-17-9-7-14-13(16-11-22-16)6-8-15(18(14)19-17)21-10-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,16H,10-11H2,(H,19,20) |
| LEDER | O=C1Nc2c(OCc3ccccc3)ccc(C4CO4)c2C=C1 |
| IUPAC-namn | 5-(oxiran-2-yl)-8-phenylmethoxy-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.32 |
| Formel vikt | 293.1052 |