Läs mer
5-(2-Fenylet-1-ynyl)-2-furonsyra, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10753063
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10753063 250 mg 250mg
10049261 1 g 1g
10652895 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10753063 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08625CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 130423-83-5
Molekylformel C13H8O3
Molekylvikt (g/mol) 212.20
MDL-nummer MFCD00541949
InChI-nyckel HFYACYZCOUYIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-2-phenyleth-1-ynyl-2-furoic acid, 5-2-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-2-phenylethynyl, maybridge1_008982, acmc-20a65w, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, tech, 5-phenylethynyl-furan 2 carboxylic acid
PubChem CID 2737138
IUPAC-namn 5-(2-fenyletynyl)furan-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(O1)C#CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-2-furoic acid
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.2
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk