Läs mer
5-(2-Fenylet-1-ynyl)nikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10279132
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10279132 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10762113 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10279132 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08328CB
Kemiska identifierare
CAS 175203-69-7
Molekylformel C14H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 223.231
MDL-nummer MFCD00174055
InChI-nyckel DXJZBANECHYHRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-phenyleth-1-ynyl nicotinic acid, 5-2-phenylethynyl pyridine-3-carboxylic acid, 5-phenylethynyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-2-phenylethynyl, maybridge1_004925, 5-phenylethynylnicotinic acid, 5-phenylethynyl-nicotinic acid, 5-phenylethynyl nicotinic acid, 5-phenylethynyl-pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 2779236
IUPAC-namn 5-(2-fenyletynyl)pyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC(=CN=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)nicotinic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 223.23
Procent renhet 97%