Läs mer
5-(2-Fenylet-1-ynyl)tiofen-2-karbaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10394192
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10394192 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10702503 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10394192 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08144DA
Kemiska identifierare
CAS 17257-10-2
Molekylformel C13H8OS
Molekylvikt (g/mol) 212.266
MDL-nummer MFCD00126374
InChI-nyckel YFMUACLZRVJOBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-phenyleth-1-ynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-phenylethynyl, 5-phenylethynyl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2737140
IUPAC-namn 5-(2-fenyletynyl)tiofen-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(S2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 212.27
Procent renhet 90%