Läs mer
5-(2-Fenylet-1-ynyl)tiofen-2-karbaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde |
| CAS Min % | 90.0 |
| Analysprocentintervall | 90% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 212.27 |
| Procent renhet | 90% |