Learn More
5-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde, 90%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702227
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
17257-10-2
C13H8OS
212.266
MFCD00126374
YFMUACLZRVJOBK-UHFFFAOYSA-N
5-2-phenyleth-1-ynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-phenylethynyl, 5-phenylethynyl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxylate
2737140
5-(2-phenylethynyl)thiophene-2-carbaldehyde
C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(S2)C=O
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
17257-10-2
C13H8OS
212.266
MFCD00126374
YFMUACLZRVJOBK-UHFFFAOYSA-N
5-2-phenyleth-1-ynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-phenylethynyl, 5-phenylethynyl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-phenylethynyl thiophene-2-carboxylate
2737140
5-(2-phenylethynyl)thiophene-2-carbaldehyde
C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=C(S2)C=O
CAS Min % 90.0
Assay Percent Range 90%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 212.27
Percent Purity 90%
Chemical Name or Material 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde