Läs mer
5-(2-Pyridinyl)-2-tiofenkarbotioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Pyridinyl)-2-thiophenecarbothioamide |
| CAS | 306934-91-8 |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Molekylformel | C10H8N2S2 |
| MDL-nummer | MFCD02677740 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbothioamide, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carbothioamide, 2-thiophenecarbothioamide,5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-thiocarboxamide, amino 5-2-pyridyl 2-thienyl methane-1-thione |
| InChI-nyckel | VOYHCOULKKDLRP-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |