Läs mer
5-(2-Pyridinylsulfanyl)-2-furaldehyd, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10432043
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10432043 1 g 1g
10071524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10432043 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07099DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 709635-68-7
Molekylformel C10H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 205.231
InChI-nyckel NWJZBQDKKLHSBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-pyridinylsulfanyl-2-furaldehyde, 5-pyridin-2-ylthio furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylsulfanyl furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylsulfanyl-furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylthio-2-furaldehyde, 5-2-pyridylthio furan-2-carbaldehyde, 5-2-pyridylsulfanyl furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-2-pyridinylthio, 2-furancarboxaldehyde, 5-2-pyridinylthio
PubChem CID 2794784
IUPAC-namn 5-pyridin-2-ylsulfanylfuran-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC=NC(=C1)SC2=CC=C(O2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Pyridinylsulfanyl)-2-furaldehyde
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.24
Procent renhet 95%