Läs mer
5-(2-Pyridyl)-1,2-dihydropyridin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(2-Pyridyl)-1,2-dihydropyridin-2-one |
| CAS | 381233-78-9 |
| Molekylformel | C10H8N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-(Pyridin-2-yl)-2(1H)-pyridone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O/c13-10-5-4-8(7-12-10)9-3-1-2-6-11-9/h1-7H,(H,12,13) |
| LEDER | O=C1NC=C(C=C1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 5-pyridin-2-yl-1H-pyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.18 |
| Formel vikt | 172.0637 |