Läs mer
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole, 98%
Produktkod. 11495796
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495796 5 g 5g
11485796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11495796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20852.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33893-89-9 | C6H4N5 | 146.13 g/mol
Det används i syntesen och kristallstrukturen av [Ag(2-allyl-5-fenyl-2Htetrazol)ClO4]π ,komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i syntesen och kristallstrukturen av [Ag(2-allyl-5-fenyl-2Htetrazol)ClO4] π,σ-komplexet.
Löslighet Lösligt i vatten vid 25
C 11 g/°L.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33893-89-9
Molekylformel C6H4N5
Molekylvikt (g/mol) 146.13
MDL-nummer MFCD00068114
InChI-nyckel ZKHJXYLAESJIEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-pyridyl-1h-tetrazole, 2-1h-tetrazol-5-yl pyridine, 2-2h-tetrazol-5-yl pyridine, 2-2h-tetrazol-5-yl-pyridine, pyridine, 2-1h-tetrazol-5-yl, 5-2-pyridinyl tetrazole, 2-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl pyridine, 5-2-pyridyl tetrazole, 5-pyridin-2-yl tetrazole, chembl80094
PubChem CID 320267
LEDER [N-]1N=NN=C1C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water at 25°C 11g/L.
IUPAC-namn 2-(2H-tetrazol-5-yl)pyridin
Formel vikt 147.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.