Läs mer
5-(2-pyridyl)isoxazol-3-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30421894
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421894 500 mg
30409823 50 mg
30411432 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30421894 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP840533500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 893638-37-4
Molekylformel C9H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 190.15
IUPAC-namn 5-pyridin-2-yl-1,2-oxazole-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1cc(on1)c2ccccn2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6N2O3/c12-9(13)7-5-8(14-11-7)6-3-1-2-4-10-6/h1-5H,(H,12,13)
Formel vikt 190.0378