Läs mer
5-(2-Pyridyl)tiofen-2-sulfonylklorid, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 10776705
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10776705 5 g 5g
10742283 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10776705 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC02203DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 151858-64-9
Molekylformel C9H6ClNO2S2
Molekylvikt (g/mol) 259.72
MDL-nummer MFCD00052284
InChI-nyckel OGOMWPWAEIDEOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-pyridyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, tech, acmc-1c5sp, 5-pyrid-2-ylthiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-2-pyridyl 2-thienyl sulfone, 2-5-chlorosulphonyl thien-2-yl pyridine, 5-2-pyridyl thiophene-2-sulphonyl chloride
PubChem CID 2737231
IUPAC-namn 5-pyridin-2-yltiofen-2-sulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Pyridyl)thiophene-2-sulfonyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 259.74
Procent renhet 95%