Läs mer
5-(2-tienyl)-1,3-oxazol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10706623
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10706623 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10526603 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10449284 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10706623 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02560DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 70380-70-0
Molekylformel C7H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 151.183
InChI-nyckel VGBKCFRTMPSJLX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2797208
IUPAC-namn 5-tiofen-2-yl-1,3-oxazol
LEDER C1=CSC(=C1)C2=CN=CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(2-Thienyl)-1, 3-oxazole
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 5-2-thienyl-1,3-oxazole, 5-thiophen-2-yl oxazole, 5-2-thienyl oxazole, 5-thiophen-2-yl-1,3-oxazole, 5-thiophen-2-yl-oxazole, oxazole,5-2-thienyl, oxazole, 5-2-thienyl, 2-1,3-oxazol-5-yl thiophene
Formel vikt 151.19
Procent renhet 95%