Learn More
[5-(2-tienyl)-3-isoxazolyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10590732
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Unit Size:
250mg
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10590732 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
1 options
Product Code. 10590732 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC23109CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material [5-(2-Thienyl)-3-isoxazolyl]methanol
CAS 194491-44-6
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C8H7NO2S
MDL-nummer MFCD03086162
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-2-thienyl-3-isoxazolyl methanol, 5-thiophen-2-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-thiophen-2-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol,5-2-thienyl, 5-thiophen-2-ylisoxazol-3-yl methanol, 3mq, 5-2-thienyl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-thienyl isoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-thiophen-2-yl isoxazol-3-yl methanol .
InChI-nyckel HUAGDHXVPCSWLD-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CSC(=C1)C2=CC(=NO2)CO
IUPAC-namn (5-tiofen-2-yl-l,2-oxazol-3-yl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 181.209
PubChem CID 2776547
Formel vikt 181.21
Procent renhet 97%