Läs mer
5-[2-(trifluormetoxi)fenyl]-2-furaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10712133
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10712133 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10712133 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW05184DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-furaldehyde
CAS 306936-00-5
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H7F3O3
MDL-nummer MFCD00278715
Kvantitet 1 g
Synonym 5-2-trifluoromethoxy phenyl-2-furaldehyde, 5-2-trifluoromethoxy phenyl furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-2-trifluoromethoxy phenyl, cbmicro_046447, regid_for_cid_721838, 5-2-trifluoromethoxy-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 5-2-trifluoromethoxy phenyl furan-2-carboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 5-2-trifluoromethoxy phenyl
InChI-nyckel UTGWIIGCXFJJHZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1C1=CC=C(O1)C=O
IUPAC-namn 5-[2-(trifluormetoxi)fenyl]furan-2-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 256.18
PubChem CID 721838
Formel vikt 256.18
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk