Läs mer
5-[2-(Trifluorometyl)fenyl]-1,2-oxazol-4-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30456455
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456455 10 mg
30449041 100 mg
30456428 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456455 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79212510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1003561-80-5
Molekylformel C11H6NO3F3
Molekylvikt (g/mol) 257.17
IUPAC-namn 5-[2-(trifluormetyl)fenyl]-1,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1cnoc1c2ccccc2C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxylic Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H6F3NO3/c12-11(13,14)8-4-2-1-3-6(8)9-7(10(16)17)5-15-18-9/h1-5H,(H,16,17)
Formel vikt 257.03