missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-[(2R)-2-[[2-(2-Hydroxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride (Desethyltamsulosin Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
5-[(2R)-2-[[2-(2-Hydroxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride (Desethyltamsulosin Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desethyltamsulosin Hydrochloride |
| CAS | 1582717-04-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Desethyltamsulosin Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H24 N2 O5 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-[(2R)-2-[[2-(2-Hydroxyphenoxy)ethyl]amino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride (1:1), Desethyltamsulosin Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2O5S.ClH/c1-13(20-9-10-25-16-6-4-3-5-15(16)21)11-14-7-8-17(24-2)18(12-14)26(19,22)23;/h3-8,12-13,20-21H,9-11H2,1-2H3,(H2,19,22,23);1H/t13-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.COc1ccc(C[C@@H](C)NCCOc2ccccc2O)cc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 5-[(2R)-2-[2-(2-hydroxyphenoxy)ethylamino]propyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?