Läs mer
5-(3,4-Dichlorophenylcarbamoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15490826
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize':
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
15490826 250 mg 250mg
15480826 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15490826 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H54152.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1449142-43-1
Molekylformel C13H9BCl2FNO3
Molekylvikt (g/mol) 327.927
MDL-nummer MFCD20040143
InChI-nyckel QBXYLSUKPFQIGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3,4-dichlorophenylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-3,4-dichlorophenyl carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid
PubChem CID 73995661
IUPAC-namn [5-[(3,4-dichlorophenyl)carbamoyl]-2-fluorophenyl]boronic acid
LEDER B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)F)(O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material 5-(3,4-Dichlorophenylcarbamoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 327.93
Procent renhet 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.