Läs mer
5-(3,4-dihydroxyphenyl)pentanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(3,4-dihydroxyphenyl)pentanoic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c12-9-6-5-8(7-10(9)13)3-1-2-4-11(14)15/h5-7,12-13H,1-4H2,(H,14,15) |
| Formel vikt | 210.0892 |