Läs mer
5-(3,4-Dimethoxybenzyl)-5-ethyl-hydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(3,4-Dimethoxybenzyl)-5-ethyl-hydantoin |
| CAS | 21231-65-2 |
| Molekylformel | C14H18N2O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5-[(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]-5-methyl-2,4-imidazolidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O4/c1-4-14(12(17)15-13(18)16-14)8-9-5-6-10(19-2)11(7-9)20-3/h5-7H,4,8H2,1-3H3,(H2,15,16,17,18) |
| LEDER | CCC1(Cc2ccc(OC)c(OC)c2)NC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 5-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-5-ethylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.3 |
| Formel vikt | 278.1267 |