Läs mer
5-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-5-methyl-2,4-imidazolidinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-5-methyl-2,4-imidazolidinedione |
| CAS | 892-02-4 |
| Molekylformel | C13H16N2O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Methyl-5-veratryl-hydantoin, 5-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-5-methyl-hydantoin |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O4/c1-13(11(16)14-12(17)15-13)7-8-4-5-9(18-2)10(6-8)19-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H2,14,15,16,17) |
| LEDER | COc1ccc(CC2(C)NC(=O)NC2=O)cc1OC |
| IUPAC-namn | 5-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-5-methylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.28 |
| Formel vikt | 264.111 |