Läs mer
5,3',4'-Trihydroxyflavon (>85 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5,3',4'-Trihydroxyflavone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-5-4-8(6-11(9)18)14-7-12(19)15-10(17)2-1-3-13(15)20-14/h1-7,16-18H |
| Formel vikt | 270.0528 |