Läs mer
5-(3-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Mikromol™
Beskrivning
5-(3-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(3-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine |
| CAS | 16285-82-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-(3-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H15 Br N4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Trimethoprim Imp. F (EP), 5-(3-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Trimethoprim Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15BrN4O2/c1-19-10-5-7(4-9(14)11(10)20-2)3-8-6-17-13(16)18-12(8)15/h4-6H,3H2,1-2H3,(H4,15,16,17,18) |
| LEDER | COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(Br)c1OC |
| IUPAC-namn | 5-[(3-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine |
| Visa mer |