Läs mer
5-[3-(brommetyl)fenyl]-3-metyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 253.1 |
| Procent renhet | 97% |