Läs mer
5-[3-(brommetyl)fenyl]-3-metyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10163314
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10163314 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10045183 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10163314 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49508CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 926921-57-5
Molekylformel C10H9BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 253.099
MDL-nummer MFCD09817470
InChI-nyckel WKTARCMEMVHRLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzyl bromide, 5-3-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazol, alpha-bromo-3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl toluene, 1-bromomethyl-3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzene, pubchem23332
PubChem CID 24229497
IUPAC-namn 5-[3-(brommetyl)fenyl]-3-metyl-1,2,4-oxadiazol
LEDER CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CBr
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 253.1
Procent renhet 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.