Läs mer
5-(3-bromfenyl)-1-metyl-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10708265
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10708265 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10162944 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10555564 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10708265 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC60510DA
Kemiska identifierare
CAS 425379-69-7
Molekylformel C10H9BrN2
Molekylvikt (g/mol) 237.1
MDL-nummer MFCD09065005
InChI-nyckel RIYUQLBSAMXENJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-3-bromophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-3-bromophenyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,5-3-bromophenyl-1-methyl
PubChem CID 22329560
IUPAC-namn 5-(3-bromfenyl)-l-metylpyrazol
LEDER CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(3-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 237.1
Procent renhet 97%