Läs mer
5-(3-bromfenyl)isoxazol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10526133
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10526133 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10526133 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC20510DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(3-Bromophenyl)isoxazole
CAS 7064-33-7
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C31H38N4O4S2
MDL-nummer MFCD02183531
Kvantitet 1 g
Synonym 5-3-bromophenyl isoxazole, 5-3-bromophenyl-1,2-oxazole, isoxazole,5-3-bromophenyl, zlchem 1341, acmc-209ofi
InChI-nyckel ALUPLTWVMIXEQH-DICXZTSXNA-N
LEDER CCCN1C(=O)C(C#N)=C(C)C(\C=C2/SC(=S)N(CCC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)C2=O)=C1N1CC(C)CC(C)C1
IUPAC-namn 5-(3-bromfenyl)-1,2-oxazol
Molekylvikt (g/mol) 594.79
PubChem CID 2735607
Formel vikt 224.06
Procent renhet 95%