missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-(3-Bromophenyl)isoxazole, Thermo Scientific™

Produktkod. 11470050
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470050 250 mg 250mg
11480050 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11470050 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50580.MD
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7064-33-7
Molekylformel C31H38N4O4S2
Molekylvikt (g/mol) 594.79
MDL-nummer MFCD02183531
InChI-nyckel ALUPLTWVMIXEQH-DICXZTSXNA-N
Synonym 5-3-bromophenyl isoxazole, 5-3-bromophenyl-1,2-oxazole, isoxazole,5-3-bromophenyl, zlchem 1341, acmc-209ofi
PubChem CID 2735607
IUPAC-namn 5-(3-bromophenyl)-1,2-oxazole
LEDER CCCN1C(=O)C(C#N)=C(C)C(\C=C2/SC(=S)N(CCC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)C2=O)=C1N1CC(C)CC(C)C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-(3-Bromophenyl)isoxazole
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 224.06
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.