Läs mer
5-[(3-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethoxybenzoic Acid, Mikromol
Produktkod. 30461173
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30461173 25 mg
1 options
Produktkod. 30461173 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3372.040025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-[(3-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethoxybenzoic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[(3-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethoxybenzoic Acid
CAS 949465-79-6
Analyt- eller komponentnamn 5-[(3-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethoxybenzoic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H14 Cl F O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 5-[(3-chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethoxy-
InChI formel InChI=1S/C16H14ClFO4/c1-21-13-8-14(22-2)11(16(19)20)7-10(13)6-9-4-3-5-12(17)15(9)18/h3-5,7-8H,6H2,1-2H3,(H,19,20)
Lösningstyp Neat
LEDER COc1cc(OC)c(cc1Cc2cccc(Cl)c2F)C(=O)O
IUPAC-namn 5-[(3-chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2,4-dimethoxybenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 324.7314
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 324.0565 g/mol