Läs mer
5-(3-klorfenyl)-lH-tetrazol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15448929
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448929 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15448929 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10699.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41421-28-7 | C7H4ClN4 | 179.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(3-Chlorophenyl)-1H-tetrazole
Smältpunkt 139°C to 140°C
CAS 41421-28-7
Kvantitet 1 g
Molekylformel C7H4ClN4
MDL-nummer MFCD00040951
Beilstein 140081
Synonym 5-3-chlorophenyl-1h-tetrazole, 5-3-chlorophenyl-2h-tetrazole, 5-3-chloro-phenyl-2h-tetrazole, 5-3-chlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-3-chlorophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 5-3-chlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, 5-3-chlorophenyl tetraazole, 5-chlorophenyltetrazole, acmc-20am9f, 5-3-chlorophenyl tetrazole
InChI-nyckel WKXXXGMIBYWPGE-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=CC=CC(=C1)C1=N[N-]N=N1
IUPAC-namn 5-(3-klorfenyl)-2H-tetrazol
Molekylvikt (g/mol) 179.59
PubChem CID 592520
Formel vikt 180.6
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.