Läs mer
5-(3-Chlorophenyl)-2-furoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(3-Chlorophenyl)-2-furoic Acid |
| CAS | 41019-44-7 |
| Molekylformel | C11H7ClO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-(3-Chlorophenyl)-2-furancarboxylic Acid, 5-(3-Chlorophenyl)-2-furoic Acid, 5-(m-Chlorophenyl)-2-furancarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClO3/c12-8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14) |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=C(C2=CC=CC(Cl)=C2)O1 |
| IUPAC-namn | 5-(3-chlorophenyl)furan-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.01 |
| Formel vikt | 222.01 |