Läs mer
5-(3-Chloropropyl)-1-phenyl-1H-1,2,3,4-tetrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(3-Chloropropyl)-1-phenyl-1H-1,2,3,4-tetrazole |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClN4/c11-8-4-7-10-12-13-14-15(10)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2 |
| Formel vikt | 222.0672 |