missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(3-Chloropropyl)-10,11-dihydro-2-formyl-5H-dibenz[b,f]azepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(3-Chloropropyl)-10,11-dihydro-2-formyl-5H-dibenz[b,f]azepine |
| CAS | 1159977-20-4 |
| Molekylformel | C18H18ClNO |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClNO/c19-10-3-11-20-17-5-2-1-4-15(17)7-8-16-12-14(13-21)6-9-18(16)20/h1-2,4-6,9,12-13H,3,7-8,10-11H2 |
| LEDER | ClCCCN1c2ccccc2CCc3cc(C=O)ccc13 |
| IUPAC-namn | 11-(3-chloropropyl)-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-3-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.79 |
| Formel vikt | 299.1077 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?