missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(3-Chloropropyl)-10,11-dihydro-2-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(3-Chloropropyl)-10,11-dihydro-2-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine |
| CAS | 1159977-21-5 |
| Molekylformel | C17H18ClNO |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClNO/c18-10-3-11-19-16-5-2-1-4-13(16)6-7-14-12-15(20)8-9-17(14)19/h1-2,4-5,8-9,12,20H,3,6-7,10-11H2 |
| LEDER | Oc1ccc2N(CCCCl)c3ccccc3CCc2c1 |
| IUPAC-namn | 11-(3-chloropropyl)-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.78 |
| Formel vikt | 287.1077 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?