Läs mer
5-(3-Chloropropyl)-3-methylisoxazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(3-Chloropropyl)-3-methylisoxazole |
| CAS | 130800-76-9 |
| Molekylformel | C7H10ClNO |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10ClNO/c1-6-5-7(10-9-6)3-2-4-8/h5H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(CCCCl)on1 |
| IUPAC-namn | 5-(3-chloropropyl)-3-methyl-1,2-oxazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.61 |
| Formel vikt | 159.0451 |