missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine, Mikromol™
Beskrivning
5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine |
| CAS | 51551-40-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H16 Cl N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-(3-Chloropropyl)-5H-dibenz[b,f]azepine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClN/c18-12-5-13-19-16-8-3-1-6-14(16)10-11-15-7-2-4-9-17(15)19/h1-4,6-11H,5,12-13H2 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | ClCCCN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?