Läs mer
5-[3-(dimetylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklopepten-5-ol, TRC
Produktkod. 30382277
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30382277 250 mg
1 options
Produktkod. 30382277 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD470770250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
CAS 1159-03-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C20 H25 N O
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, Nortriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Amitriptyline Hydrochloride Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
LEDER CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 11-[3-(dimetylamino)propyl]-5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
Molekylvikt (g/mol) 295.42
Formel vikt 295.1936