Läs mer
5-[3-(dimetylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyklopepten-5-ol, Mikromol™
Produktkod. 30049535
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30049535 50 mg
1 options
Produktkod. 30049535 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1248.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-[3-(dimetylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
CAS 18029-54-4
Analyt- eller komponentnamn 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H23 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-, Cyclobenzaprine Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-13,22H,7,14-15H2,1-2H3
LEDER CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC-namn 11-[3-(dimetylamino)propyl]dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
Molekylvikt (g/mol) 293.4
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 293,178 g/mol